missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol, Mikromol™
Beskrivning
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol |
| CAS | 71989-96-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H14 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. D (EP), Trimetazidine Imp. D (EP), (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity D, Trimetazidine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(CO)c(OC)c1OC |
| IUPAC-namn | (2,3,4-trimethoxyphenyl)methanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?