Läs mer
2,3,4-trimetylpentan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328025
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328025 5 g 5g
11338025 25 g 25g
11348025 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11328025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08176.06
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 565-75-3 | C8H18 | 114.232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 565-75-3
Molekylformel C8H18
MDL-nummer MFCD00008924
InChI-nyckel RLPGDEORIPLBNF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11269
IUPAC-namn 2,3,4-trimetylpentan
LEDER CC(C)C(C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4-Trimethylpentane
Smältpunkt -110°C
Densitet 0.718
Kokpunkt 113°C to 115°C
Flampunkt 5°C (41°F)
Brytningsindex 1.404
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1262
Beilstein 1696869
Synonym pentane, 2,3,4-trimethyl, unii-woj1qvr6oa, woj1qvr6oa, 2,3,4-trimethyl-pentane, pentane,3,4-trimethyl, acmc-1ao24, pentane,2,3,4-trimethyl, 4-01-00-00446 beilstein handbook reference, 2,3,4-trimethylpentan-3-yl, 2,3,4-trimethylpentane
Molekylvikt (g/mol) 114.232
Formel vikt 114.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.