Läs mer
2,3,5,4'-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside, MedChemExpress
Beskrivning
2,3,4',5-tetrahydroxystilbene 2-O-D-glucoside isolats from the roots of Polygonum species, inhibits the formation of 5-HETE, HHT and thromboxane B2, although less strongly.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5,4'-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside |
| CAS | 82373-94-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22O9 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,3,4',5-Tetrahydroxystilbene 2-O-D-glucoside |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (246.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (24.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC(O)=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=C1O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO.[(E)] |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.38 |
| Visa mer |