Läs mer
2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-Alpha-D-mannofuranose, TRC
Produktkod. 30379998
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30379998 100 mg
1 options
Produktkod. 30379998 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD525463100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-mannofuranose
CAS 14131-84-1
Molekylformel C12 H20 O6
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7-,8+,9+,10+/m1/s1
LEDER CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@H](O)[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
IUPAC-namn (3aS,4S,6R,6aS)-6-[(4R)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimetyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 260.28
Formel vikt 260.126