Läs mer
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-L-gulonolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-L-gulonolactone |
| CAS | 7306-64-1 |
| Molekylformel | C12 H18 O6 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-9H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OCC(O1)C2OC(=O)C3OC(C)(C)OC23 |
| IUPAC-namn | 6-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.27 |
| Formel vikt | 258.1103 |