Läs mer
2,3,5,6-Tetrabrom-p-xylen-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene-d6 |
| CAS | 1007458-87-8 |
| Molekylformel | C8 D6 Br4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-di(methyl-d3)benzene, 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene-d6, 1,4-Dimethyltetrabromobenzene-d6, 2,3,5,6-Tetrabromo-1,4-dimethylbenzene-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1c(Br)c(Br)c(c(Br)c1Br)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis(trideuteriometyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.79 |
| Formel vikt | 423.758 |