Läs mer
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene |
| CAS | 23488-38-2 |
| Molekylformel | C8 H6 Br4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | p-Xylene','2,3,5,6-tetrabromo- (6CI,8CI), 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyltetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromo-1,4-dimethylbenzene, 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3 |
| LEDER | Cc1c(Br)c(Br)c(C)c(Br)c1Br |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-dimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.75 |
| Formel vikt | 417.7203 |