missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3,5,6-Tetrachloro-p-xylene, TRC

Produktkod. 30414630
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414630 1 g
30411666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30414630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2913501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 877-10-1
Molekylformel C8H6Cl4
Molekylvikt (g/mol) 243.95
Synonym 1,2,4,5-Tetrachloro-3,6-dimethylbenzene, 1,2,4,5-Tetrachlorodimethylbenzene, 1,2,4,5-Tetrachloroxylene, NSC 66546, Tetrachloro-p-xylene
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetrachloro-3,6-dimethylbenzene
LEDER Cc1c(Cl)c(Cl)c(C)c(Cl)c1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrachloro-p-xylene
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
Formel vikt 241.9224
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.