missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,5,6-Tetrachloroaniline-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5,6-Tetrachloroaniline-D3 |
| CAS | 1219806-05-9 |
| Molekylformel | C6 D3 Cl4 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrachlorobenzene-4-d-amine-d2, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline-d3, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3Cl4N/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H,11H2/i1D/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])c1c(Cl)c(Cl)c([2 H])c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetrachloro-N,N,4-trideuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.9252 |
| Formel vikt | 231.9208 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?