Läs mer
2,3,5,6-Tetrachlorophenol, TRC
Produktkod. 30135267
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135267 10 mg
30007546 25 mg
30011679 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135267 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29228510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 935-95-5
Molekylformel C6 H2 Cl4 O
Molekylvikt (g/mol) 231.89
Synonym Phenol, 2,3,5,6-tetrachloro-, 2,3,5,6-Tetrachlorophenol, NSC 407823
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrachlorophenol
LEDER Oc1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrachlorophenol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,11H
Formel vikt 229.886
Procent renhet >95%
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.