Läs mer
2,3,5,6-tetraklorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338776
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338776 1 g 1g
11348776 5 g 5g
11358776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19458.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2402-79-1 | C5HCl4N | 216.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2402-79-1
Molekylformel C5HCl4N
Molekylvikt (g/mol) 216.87
MDL-nummer MFCD00092428
InChI-nyckel FATBKZJZAHWCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3,5,6-tetrachloro, unii-wjr8hay65e, wjr8hay65e, 2,3,5,6-tetrachlorpyridine, tetrachloropyridine, 2,3,5,6, dsstox_cid_7467, acmc-209g7z, 2,5,6-tetrachloropyridine, dsstox_rid_78464, 2,3,5,6tetrachloropyridine
PubChem CID 16990
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetraklorpyridin
LEDER ClC1=CC(Cl)=C(Cl)N=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Smältpunkt 89°C to 93°C
Kokpunkt 250°C to 252°C
Flampunkt 188°C (370°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 129639
Formel vikt 216.88
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.