Läs mer
2,3,5,6-tetraklorotoluen, TRC
Produktkod. 17983995
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983995 10 mg
17943785 50 mg
17924365 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17983995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29206010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1006-31-1
Molekylformel C7 H4 Cl4
Molekylvikt (g/mol) 229.92
Synonym 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,3,5,6-tetrachloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene, 1,2,4,5-tetrachloro-3-methylbenzene
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetraklor-3-metylbensen
LEDER Cc1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-6(10)4(8)2-5(9)7(3)11/h2H,1H3
Formel vikt 227.9067
Procent renhet >95%