Läs mer
2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| Formel vikt | 127.094 |