missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol |
| CAS | 92339-07-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C8 H6 F4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 2,3,5,6-tetrafluoro-, 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-Tetrafluoro-p-phenylenedimethanol, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F4O2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)4(2-14)7(5)11/h13-14H,1-2H2 |
| LEDER | OCc1c(F)c(F)c(CO)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?