missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl alcohol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30319651
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319651 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30319651 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17404300

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol
CAS 79538-03-7
Analyt- eller komponentnamn 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol
Frakt skick +20°C
Molekylformel C8 H6 F4 O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol, Benzenemethanol, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methyl-, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzenemethanol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl alcohol, 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H6F4O/c1-3-5(9)7(11)4(2-13)8(12)6(3)10/h13H,2H2,1H3
LEDER Cc1c(F)c(F)c(CO)c(F)c1F
IUPAC-namn (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 194.126
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 194.035 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.