Läs mer
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormetyl)anilin, 98 %
Produktkod. 11405757
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405757 1 g 1g
11415757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11405757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24326.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 651-83-2 | C7H2F7N | 233,089 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 651-83-2
Molekylformel C7H2F7N
Molekylvikt (g/mol) 233.089
MDL-nummer MFCD00091518
InChI-nyckel FJOACTZFMHZHSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl aniline, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-heptafluorotoluene, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminotetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminoheptafluorotoluene, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2817, yu-wasa auxiliary
PubChem CID 616257
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Kokpunkt 185 °C till 187 °C
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 233.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.