Läs mer
2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanokinodimetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10460151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10460151 5 mg Glasflaska 5mg
1 options
Produktkod. 10460151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 312670050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 29261-33-4 | C12F4N4 | 276,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane
CAS 29261-33-4
Smältpunkt 291,0 °C
Analysprocentintervall 94% min
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12F4N4
Kvantitet 5 mg
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, 2,2'-perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tcnqf4, 2,3,5,6-tetrafluorotetracyanoquinodimethane, f4-tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane, 2-4-dicyanomethylidene-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene propanedinitrile, f4tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane anion radical, tetrafluorotetracyanoquinodimethane purifiedbysubl
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i kloroform, diklormetan, ättiksyra
InChI-nyckel IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(#N)C(=C1C(=C(C(=C(C#N)C#N)C(=C1F)F)F)F)C#N
IUPAC-namn 2-[4-(dicyanometyliden)-2,3,5,6-tetrafluorcyklohexa-2,5-dien-1-yliden]propandinitril
Molekylvikt (g/mol) 276.16
PubChem CID 2733307
Formel vikt 276.16
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.