Läs mer
2,3,5,6-tetrafluorbensenboronsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15449109
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15449109 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15449109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19826.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 511295-01-5 | C6H3BF4O2 | 193,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzeneboronic acid
CAS 511295-01-5
Smältpunkt ∼140 °C till 145 °C
Molekylformel C6H3BF4O2
MDL-nummer MFCD04039310
Kvantitet 1 g
Beilstein 9200167
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorophenyl boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorobenzeneboronic acid, boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl, boronic acid, b-2,3,5,6-tetrafluorophenyl, acmc-209ks0, 2,3,5,6-tetrafluorophenylboranic acid, 2,3,5,6-tetrakis fluoranyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl-9ci
InChI-nyckel SORPNEUIIZJCBF-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
IUPAC-namn (2,3,5,6-tetrafluorfenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 193.89
PubChem CID 2783275
Formel vikt 193.9
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.