Läs mer
2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride, 98%
Produktkod. 11480438
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480438 5 g 5g
11490438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24592.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 651-80-9 | C7HF7 | 218.074 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 651-80-9
Molekylformel C7HF7
Molekylvikt (g/mol) 218.074
MDL-nummer MFCD00012385
InChI-nyckel ZVPAJILXQHMKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl, toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2,3,5,6-heptafluoro, 4h-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride_x000d_, alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene #
PubChem CID 136465
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetrafluoro-3-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=C(C(=C(C(=C1F)F)C(F)(F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride
Densitet 1.601
Kokpunkt 111°C to 112°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Brytningsindex 1.379
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1978201
Formel vikt 218.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.