Läs mer
2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl alcohol, 98%
Produktkod. 11426257
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426257 5 g 5g
11416257 1 g 1g
11436257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25162.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4084-38-2 | C7H4F4O | 180.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4084-38-2
Molekylformel C7H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 180.10
MDL-nummer MFCD00792428
InChI-nyckel AGWVQASYTKCTCC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734029
IUPAC-namn (2,3,5,6-tetrafluorfenyl)metanol
LEDER OCC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl alcohol
Smältpunkt 34°C to 38°C
Kokpunkt 220°C to 225°C
Odör Recognizable
Kvantitet 5 g
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl methanol, 2,3,5,6-tetrafluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl methan-1-ol, 2,3,5,6-tetrafluorobenyl alcohol, pubchem15529, acmc-209jh7, 2,3,5,6-tetrafluorbenzyl alcohol, benzenemethanol,2,3,5,6-tetrafluoro
Formel vikt 180.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.