Läs mer
2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide, 98+%
Produktkod. 11391427
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391427 5 g 5g
11381427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01916.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 53001-73-3 | C7H3BrF4 | 242.999 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53001-73-3
Molekylformel C7H3BrF4
Molekylvikt (g/mol) 242.999
MDL-nummer MFCD00013549
InChI-nyckel QHZBSXQCGIQSID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzylbromide, benzene, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro, alpha-bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene, pubchem7361, acmc-1b1z8, benzene,3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro
PubChem CID 104377
IUPAC-namn 3-(brommetyl)-1,2,4,5-tetrafluorbensen
LEDER C1=C(C(=C(C(=C1F)F)CBr)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide
Kokpunkt 79°C to 80°C (80 mmHg)
Brytningsindex 1.4885
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2263041
Formel vikt 243
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.