Läs mer
2,3,5,6-Tetrafluorfenol, 97 %
Produktkod. 11450583
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450583 25 g 25g
11440583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450583 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12686.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
CAS: 769-39-1 | C6H2F4O | 166,075 g/mol
2,3,5,6-tetrafluorfenol används som ett cytokrom P450-substrat. 2,3,5,6-tetrafluorfenol användes vid framställning av radiojoderat fenylalaninderivat som är användbart vid peptidsyntes, teknetium-99m-märkta antikroppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3,5,6-Tetrafluorfenol används som ett cytokrom P450-substrat. 2,3,5,6-tetrafluorfenol användes vid framställning av radiojoderat fenylalaninderivat som är användbart vid peptidsyntes, teknetium-99m-märkta antikroppar.
Löslighet
Delvis blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 769-39-1
Molekylformel C6H2F4O
Molekylvikt (g/mol) 166.075
MDL-nummer MFCD00002157
InChI-nyckel PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
PubChem CID 69858
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrafluorfenol
LEDER C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Smältpunkt 28 °C till 30 °C
Kokpunkt 141 °C till 143 °C
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1911548
Löslighetsinformation Delvis blandbar med vatten.
Formel vikt 166.07
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.