Läs mer
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine, 97%
Produktkod. 11415187
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415187 25 g 25g
11405187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22600.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 653-11-2 | C6H4F4N2 | 180.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 653-11-2
Molekylformel C6H4F4N2
Molekylvikt (g/mol) 180.11
MDL-nummer MFCD00007575
InChI-nyckel TYMFVEOXNZYYTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrazine, 2,3,5,6-tetrafluorphenyl hydrazin, pubchem3300, acmc-20aoi4, tymfveoxnzyytf-uhfffaoysa, 2,3,5,6-tetrafluoro-phenylhydrazine, 1-2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrazine, 1-hydrazino-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, hydrazine, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl, 1-2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrazine #
PubChem CID 69552
IUPAC-namn (2,3,5,6-tetrafluorophenyl)hydrazine
LEDER NNC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine
Smältpunkt 86°C to 92°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 745777
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 180.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.