missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,5,6-Tetrafluoroterephthalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrafluoro-1,4-benzenedicarboxylic Acid |
| CAS | 652-36-8 |
| Molekylformel | C8 H2 F4 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrafluoroterephthalic Acid, Tetrafluoro-1,4-benzenedicarboxylic Acid, 1,4-Benzenedicarboxylic acid','2,3,5,6-tetrafluoro- (9CI','ACI), 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedicarboxylic acid (ACI), Terephthalic acid','tetrafluoro- (6CI','7CI','8CI), 2,3,5,6-Tetrafluorobenzene-1,4-dicarboxylic a |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1c(F)c(F)c(C(=O)O)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetrafluoroterephthalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.093 |
| Formel vikt | 237.989 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?