Läs mer
2,3,5,6-Tetrafluorotiofenol, 98 %
Produktkod. 11495477
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495477 5 g 5g
11405487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23483.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 769-40-4 | C6H2F4S | 182,136 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 769-40-4
Molekylformel C6H2F4S
Molekylvikt (g/mol) 182.136
MDL-nummer MFCD00004829
InChI-nyckel IGOGJHYWSOZGAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorothiophenol, 2,3,5,6-tetrafluorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorbenzolthiol, timtec-bb sbb000230, #, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrosulfide, 2,3,5,6-tetrafluorobenzenethiol
PubChem CID 69859
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrafluorbensentiol
LEDER C1=C(C(=C(C(=C1F)F)S)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol
Densitet 1.53
Kokpunkt 152 °C till 153 °C
Flampunkt 48 °C (119 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.485
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 182.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.