Läs mer
2,3,5,6-Tetramethylpyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5,6-Tetramethyl-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione |
| CAS | 68654-22-8 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-5-7(3)11-8(4)6(2)10(14)12(11)9(5)13/h1-4H3 |
| LEDER | CC1=C(C)C(=O)N2N1C(=C(C)C2=O)C |
| IUPAC-namn | 1,2,6,7-tetramethylpyrazolo[1,2-a]pyrazole-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0899 |