Läs mer
2,3,5,6-Tetraphenylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5,6-Tetraphenylpyrazine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H20N2/c1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22)30-28(24-19-11-4-12-20-24)27(29-25)23-17-9-3-10-18-23/h1-20H |
| Formel vikt | 384.1626 |