Läs mer
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile |
| CAS | 85068-32-2 |
| Molekylformel | C10H5F6N |
| MDL-nummer | MFCD00009904 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | N#CCC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.14 |
| Procent renhet | 95% |