Läs mer
2,3,5-Collidine, 99%
Produktkod. 11455547
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455547 5 g 5g
11465547 25 g 25g
11475547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23537.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 695-98-7 | C8H11N | 121.183 g/mol
2,3,5-kollidin är omeprazolmellanprodukt som är läkemedlet som är involverat i protonpumpshämmare för att blockera produktionen av magsyra. Det används vid tillverkning av vitamin D3.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3,5-Collidine är omeprazol-intermediär som är läkemedlet som är involverat i protonpumpshämmare för att blockera produktionen av magsyra. Det används vid tillverkning av vitamin D3.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 695-98-7
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.183
MDL-nummer MFCD00126840
InChI-nyckel GFYHSKONPJXCDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-collidine, pyridine, 2,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl pyridine, pubchem15901, acmc-1aul1, 2,3,5-trimethyl-pyridin, 2,3,5-trimethyl-pyridine, ksc490s0f
PubChem CID 12759
IUPAC-namn 2,3,5-trimetylpyridin
LEDER CC1=CC(=C(N=C1)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Collidine
Densitet 0.935
Kokpunkt 182°C to 184°C
Flampunkt 74°C (165°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.5075
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 108832
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.