Läs mer
2-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxifenyl]ättiksyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10326984
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10326984 25 g 25g
10210563 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10326984 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09885EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1611-03-6
Molekylformel C16H24O3
Molekylvikt (g/mol) 264.365
InChI-nyckel QLMGIWHWWWXXME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid,3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, acmc-1bvft, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenylacetic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-di-t-butyl-phenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzeneacetic acid
PubChem CID 2775110
IUPAC-namn 2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxifenyl)ättiksyra
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3, 5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]acetic acid
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 264.36
Procent renhet 97%