Läs mer
2-[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, TRC
Produktkod. 30005148
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005148 10 mg
30008463 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005148 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43400510MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133648-81-4
Molekylformel C16 H8 Cl3 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 396.61
Synonym 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 2-[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]-, 2-[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Diclazuril Ketone
IUPAC-namn 2-[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]-1,2,4-triazine-3,5-dione
LEDER Clc1ccc(cc1)C(=O)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H8Cl3N3O3/c17-9-3-1-8(2-4-9)15(24)14-11(18)5-10(6-12(14)19)22-16(25)21-13(23)7-20-22/h1-7H,(H,21,23,25)
Formel vikt 394.9631
Procent renhet >95%