Läs mer
2-[3,5-Dichloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3,5-Dichloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione |
| CAS | 133648-80-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H10 Cl3 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 2-[3,5-dichloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phenyl]-, 2-[3,5-Dichloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 2-[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzyl)phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Diclazuril des-cyano derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10Cl3N3O2/c17-10-3-1-9(2-4-10)5-12-13(18)6-11(7-14(12)19)22-16(24)21-15(23)8-20-22/h1-4,6-8H,5H2,(H,21,23,24) |
| LEDER | Clc1ccc(Cc2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[3,5-dichloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phenyl]-1,2,4-triazine-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.63 |
| Visa mer |