Läs mer
2-(3,5-difluorfenyl)ättiksyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10066992
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10066992 10 g 10g
10082364 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10066992 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01687EA
Kemiska identifierare
CAS 105184-38-1
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.131
InChI-nyckel IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
IUPAC-namn 2-(3,5-difluorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 172.13
Procent renhet 97%