Läs mer
2-(3,5-difluorfenyl)acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10101232
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10101232 10 g 10g
10072364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10101232 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01685EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 122376-76-5
Molekylformel C8H5F2N
Molekylvikt (g/mol) 153.132
MDL-nummer MFCD00061278
InChI-nyckel OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
PubChem CID 518565
IUPAC-namn 2-(3,5-difluorfenyl)acetonitril
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel F2C6H3CH2CN
Kvantitet 10 g
Formel vikt 153.13
Procent renhet 97%