Läs mer
2-(3,5-difluorfenyl)etanoylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10170562
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10170562 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10783843 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10170562 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04659CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 157033-24-4
Molekylformel C8H5ClF2O
Molekylvikt (g/mol) 190.574
MDL-nummer MFCD00275597
InChI-nyckel WMVPARKLYWQLNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782723
IUPAC-namn 2-(3,5-difluorfenyl)acetylklorid
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3, 5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel F2C6H3CH2C(O)Cl
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-3,5-difluorophenyl ethanoyl chloride, 2-3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 3,5-difluoro, benzeneacetyl chloride,3,5-difluoro, acmc-20dux9, 3.5-difluorophenylacetyl chloride, 3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenyl-acetyl chloride, 3,5-difluoro-phenyl-acetyl chloride
Formel vikt 190.58
Procent renhet 97%