Läs mer
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethylamine, 97%
Produktkod. 11499500
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499500 250 mg 250mg
11409510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499500 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50333.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62821-88-9 | C7H13N3 | 139.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62821-88-9
Molekylformel C7H13N3
Molekylvikt (g/mol) 139.20
MDL-nummer MFCD04967722
InChI-nyckel FXLOXQBWUPCCDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethanamine, 2-3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl-ethylamine, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethan-1-amine, 2-3,5-dimethylpyrazol-1-yl ethanamine, 2-3,5-dimethylpyrazol-1-yl ethylamine, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethylamine, 1-2-aminoethyl-3,5-dimethylpyrazole, 2-3,5-dimethylpyrazolyl ethylamine, acmc-209v2h, 2-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl ethanamine
PubChem CID 1091687
LEDER CC1=NN(CCN)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethylamine
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Air and moisture sensitive
IUPAC-namn 2-(3,5-dimetyl-lH-pyrazol-1-yl)etan-1-amin
Formel vikt 139.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.