Läs mer
2-(3,5-dimetyl-lH-pyrazol-4-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10602633
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10602633 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10772273 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10602633 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC15701CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 321309-43-7
Molekylformel C12H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 216.24
MDL-nummer MFCD02682016
InChI-nyckel JNHKHFADRGJMJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl benzoic acid, 4-2-carboxyphenyl-3,5-dimethylpyrazole, benzoic acid,2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl, 2-3,5-dimethylpyrazol-4-yl benzoic acid, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl-benzoic acid
PubChem CID 2776446
IUPAC-namn 2-(3,5-dimetyl-lH-pyrazol-4-yl)bensoesyra
LEDER CC1=C(C(C)=NN1)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 216.24
Procent renhet 97%