Läs mer
2’,3’,5’-Tri-O-acetyl-2N,2N-dimethyl Guanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',3',5'-Tri-O-acetyl-2N,2N-dimethyl Guanosine |
| CAS | 73196-87-9 |
| Molekylformel | C18H23N5O8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N5O8/c1-8(24)28-6-11-13(29-9(2)25)14(30-10(3)26)17(31-11)23-7-19-12-15(23)20-18(22(4)5)21-16(12)27/h7,11,13-14,17H,6H2,1-5H3,(H,20,21,27)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| LEDER | CN(C)C1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-[2-(dimethylamino)-6-oxo-1H-purin-9-yl]oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.4 |
| Formel vikt | 437.1547 |