Läs mer
2',3',5'-Tri-O-acetyl-5-azacytidin, Mikromol
Produktkod. 30460653
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30460653 25 mg
1 options
Produktkod. 30460653 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1259.200025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2',3',5'-Tri-O-acetyl-5-azacytidin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate
CAS 10302-78-0
Analyt- eller komponentnamn 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14H18N4O8
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2',3',5'-Triacetate-4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-s-triazin-2(1H)-one;2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=NC(=NC2=O)N
Molekylvikt (g/mol) 370.31