Läs mer
2,3,5-Tri-O-acetyl-6-klorourin-9-b-D-ribofuranosid (>90 %), TRC
Produktkod. 30457357
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30457357 500 mg
1 options
Produktkod. 30457357 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT736250500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside
CAS 5987-73-5
Molekylformel C16 H17 Cl N4 O7
Kvantitet 500 mg
Synonym 2,3,5-Tri-O-Acetyl-6-Chloropurine-9-B-D-Ribofuranoside
InChI formel InChI=1S/C16H17ClN4O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3/t10-,12-,13-,16-/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)ncnc23
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxi-5-(6-kloropur-9-yl)oxolan-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 412.78
Formel vikt 412.0786