Läs mer
2,3,5-Tri-O-bensoyl-1-O-acetyl-β -D-Ribofuranos, MP Biomedicals
Produktkod. 11487412 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487412 25 g 25g
11497412 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487412 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215395525
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 6974-32-9
Molekylformel C28H24O9
Molekylvikt (g/mol) 504.491
InChI-nyckel GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Synonym 1-o-acetyl-2,3,5-tri-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, beta-d-ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-bis benzoyloxy oxolan-2-yl methyl benzoate, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoyl-beta-d-ribofuranose, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoy-b-d-ribofuranose, 1-o-acetyl-2,3,5,tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl methyl benzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, .beta.-d-ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxy methyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
PubChem CID 81455
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5S)-5-acetyloxi-3,4-dibensoyloxioxolan-2-yl]metylbensoat
LEDER CC(=O)OC1C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3, 5-Tri-O-Benzoyl-1-O-Acetyl-β-D-Ribofuranose
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 504.5
Fysisk form Frittflytande pulver