Läs mer
2,3,5-Tri-O-bensoyl-1-O-acetyl-β -D-Ribofuranos, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 3, 5-Tri-O-Benzoyl-1-O-Acetyl-β-D-Ribofuranose |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 504.5 |
| Kvalitet | Ej tillämpligt |
| Fysisk form | Frittflytande pulver |