Läs mer
2,3,5-Tri-O-benzyl-1-O-(4-nitrobenzoyl)-D-arabinofuranose, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430517
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430517 5 g 5g
15420517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66165.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52522-49-3
Molekylformel C33H31NO8
Molekylvikt (g/mol) 569.61
MDL-nummer MFCD00038477
InChI-nyckel VBDBDZHLJKDSSB-UFRUDBOASA-N
Synonym 2,3,5-tri-o-benzyl-1-o-4-nitrobenzoyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-1-o-p-nitrobenzoyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose 1-4-nitrobenzoate, d-arabinofuranose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl-, 4-nitrobenzoate 9ci, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-yl 4-nitrobenzoate, 3s,4s,5r-3,4-bis phenylmethoxy-5-phenylmethoxy methyl oxolan-2-yl 4-nitro benzoate, 1-o-4-nitrobenzoyl-2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose, 4-nitrobenzoate 2,3,5-tris-o-benzyl-d-arabinofuranose, 3s,4r,5r-3,4-dibenzyloxy-5-benzyloxymethyl tetrahydrofuran-2-yl 4-nitrobenzoate
PubChem CID 97076
IUPAC-namn [(3S,4R,5R)-3,4-bis(fenylmetoxi)-5-(fenylmetoximetyl)oxolan-2-yl]-4-nitrobensoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Tri-O-benzyl-1-O-(4-nitrobenzoyl)-D-arabinofuranose
Smältpunkt 69°C to 72°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 1303859
Formel vikt 569.6
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.