Läs mer
2,3,5-Tri-O-bensyl-beta-D-arabinofuranos, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478379
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478379 5 g 5g
15468379 1 g 1g
15488379 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66853.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60933-68-8 | C26H28O5 | 420.505 g/mol
Ett arabinofuranosderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ett arabinofuranosderivat.
Löslighet Lösligt
i
metanol
Anmärkningar
Fuktkänsligt. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60933-68-8
Molekylformel C26H28O5
Molekylvikt (g/mol) 420.505
MDL-nummer MFCD00047076
InChI-nyckel NAQUAXSCBJPECG-FXSWLTOZSA-N
Synonym 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-b-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-beta-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
PubChem CID 11729473
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-3,4-bis(fenylmetoxi)-5-(fenylmetoximetyl)oxolan-2-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinofuranose
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol
Formel vikt 420.5
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.