Läs mer
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-arabinofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-arabinofuranose |
| CAS | 160549-10-0 |
| Molekylformel | C26H28O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28O5/c27-26-25(30-18-22-14-8-3-9-15-22)24(29-17-21-12-6-2-7-13-21)23(31-26)19-28-16-20-10-4-1-5-11-20/h1-15,23-27H,16-19H2/t23-,24-,25+,26?/m1/s1 |
| LEDER | OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (3S,4R,5R)-3,4-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.5 |
| Formel vikt | 420.1937 |