Läs mer
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lakton, TRC
Produktkod. 30451458
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30451458 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30451458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7713782.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
CAS 55094-52-5
Molekylformel C26 H26 O5
Kvantitet 2.5 g
Synonym Remdesivir Impurity 21
InChI formel InChI=1S/C26H26O5/c27-26-25(30-18-22-14-8-3-9-15-22)24(29-17-21-12-6-2-7-13-21)23(31-26)19-28-16-20-10-4-1-5-11-20/h1-15,23-25H,16-19H2/t23-,24-,25-/m1/s1
LEDER O=C1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
IUPAC-namn (3R,4R,5R)-3,4-bis(fenylmetoxi)-5-(fenylmetoxymetyl)oxolan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 418.482
Formel vikt 418.178