Läs mer
2,3,5-Tribromothiophene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11429323
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429323 25 g 25g
11419323 5 g 5g
11414120 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11761.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3141-24-0
Molekylformel C4HBr3S
Molekylvikt (g/mol) 320.82
MDL-nummer MFCD00014521
InChI-nyckel SKDNDSLDRLEELJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3,5-tribromo, pubchem5608, 2,5-tribromothiophene, acmc-209hmg, thiophene,3,5-tribromo, 2,3,5-tribromo thiophene, ksc225k9l, 2,3,5-tribromothiophene
PubChem CID 76592
IUPAC-namn 2,3,5-tribromothiophene
LEDER BrC1=CC(Br)=C(Br)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Tribromothiophene
Smältpunkt 25°C to 29°C
Densitet 2.483
Kokpunkt 77°C to 78°C (0.7 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.664
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 111486
Formel vikt 320.84
Procent renhet 98%