Läs mer
2,3,5-Trichloroaniline 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312619
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312619 1 ml
1 options
Produktkod. 30312619 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17700050AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trichloroaniline
CAS 18487-39-3
Analyt- eller komponentnamn 2,3,5-Trichloroaniline
Frakt skick +20°C
Molekylformel C6H4NCl3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,3,5-Trichloroaniline, Aniline, 2,3,5-trichloro- (6CI,8CI), 2,3,5-Trichlorobenzenamine
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2
LEDER Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 2,3,5-trichloroaniline
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 196.46
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 194.9409 g/mol