Läs mer
2,3,5-Trichloroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trichloroaniline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2 |
| Formel vikt | 194.9409 |