Läs mer
2,3,5-Triklorbensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328476
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328476 5 g 5g
11318476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17511.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 212779-19-6 | C6H4BCl3O2 | 225.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 212779-19-6
Molekylformel C6H4BCl3O2
Molekylvikt (g/mol) 225.26
MDL-nummer MFCD01630856
InChI-nyckel OPBCCRZCYTUJMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-trichlorobenzeneboronic acid, 2,3,5-trichlorophenyl boronic acid, boronic acid, b-2,3,5-trichlorophenyl, b-2,3,5-trichlorophenyl-boronic acid, pubchem14112, acmc-209fiq, 2,3,5-trichlorophenylboronicacid, 2,3,5-trichlorobenzene boronic acid, 2,3,5-trichloro-phenyl boronic acid, boronic acid, 2,3,5-trichlorophenyl
PubChem CID 5106508
IUPAC-namn (2,3,5-triklorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼245°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 225.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.